Learn More
4-[3-(diméthylamino)propoxy]benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10773974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10773974 1 g Flacon en verre ambré 1g
10597844 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10773974 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC59513DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 91637-76-2
Formule moléculaire C12H20N2O
Poids moléculaire (g/mol) 208.305
Numéro MDL MFCD07786701
Clé InChI UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine
CID PubChem 21465384
Nom IUPAC 3-[4-(aminométhyl)phénoxy]-N, N-diméthylpropan-1-amine
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.3
Pourcentage de pureté 97%