Learn More
4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-one, TRC
Code produit 30132477
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132477 50 mg 50mg
30012537 10 mg 10mg
30006690 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132477 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE67746050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569646-79-3
Formule moléculaire C12H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.25
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H16O3/c1-3-15-12-8-10(5-4-9(2)13)6-7-11(12)14/h6-8,14H,3-5H2,1-2H3
Poids de la formule 208.1099