Learn More
4-(3-Formylphénoxy)benzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(3-Formylphenoxy)benzonitrile |
| CAS | 90178-72-6 |
| Formule moléculaire | C14H9NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H9NO2/c15-9-11-4-6-13(7-5-11)17-14-3-1-2-12(8-14)10-16/h1-8,10H |
| SMILES | O=Cc1cccc(Oc2ccc(cc2)C#N)c1 |
| Nom IUPAC | 4-(3-formylphénoxy)benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 223.23 |
| Poids de la formule | 223.0633 |