Learn More
4-(3-Hydroxyprop-1-én-1-yl)-2-méthoxyphénol, TRC
Product Code. 30392058
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30392058 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30392058 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH533330100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Coniferyl Alcohol
CAS 458-35-5
Formule moléculaire C10 H12 O3
Quantité 100 mg
Synonyme (E/Z)-Coniferol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (cis/trans mixture)
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3
SMILES COc1cc(C=CCO)ccc1O
Nom IUPAC 4-(3-hidroxiprop-1-enil)-2-metoxi-fenol
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Poids de la formule 180.0786