Learn More
4-(3-Hydroxyprop-1-én-1-yl)-2-méthoxyphénol, TRC
Code produit 30388900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388900 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388900 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH53333050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Coniferyl Alcohol
CAS 458-35-5
Formule moléculaire C10 H12 O3
Quantité 50 mg
Synonyme (E/Z)-Coniferol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (cis/trans mixture)
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3
SMILES COc1cc(C=CCO)ccc1O
Nom IUPAC 4-(3-hidroxiprop-1-enil)-2-metoxi-fenol
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Poids de la formule 180.0786