Learn More
Ester tert-butylique d’acide 4-(3-isopropyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)pipéridine-1-carboxylique, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(3-Isopropyl-[1, 2, 4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| CAS | 913264-42-3 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C15H25N3O3 |
| Numéro MDL | MFCD11226634 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidin-1-carboxylate, tert-butyl4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate |
| Clé InChI | QIHZUQZZJHBESB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 4-(3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pipéridine-1-carboxylate de tert-butyle |
| Afficher plus |