Learn More
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449560 1 g 1g
11439560 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449560 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50873.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 733748-92-0 | C10H17N3O | 195.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 733748-92-0
Formule moléculaire C10H17N3O
Poids moléculaire (g/mol) 195.27
Numéro MDL MFCD08061038
Clé InChI QDRJZNBKSMAEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-piperidin-4-yl-1,2,4-oxadiazole, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-piperidine, 5-piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole, piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole, 3-methylethyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole
CID PubChem 24208845
Nom IUPAC 5-pipéridine-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Indice de réfraction 1.486
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.27
Pourcentage de pureté 97%