Learn More
4-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10082464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10082464 1 g Flacon en verre ambré 1g
10245964 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10082464 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50904DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 876316-27-7
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.186
Numéro MDL MFCD09025865
Clé InChI AEMXYVCSLPLJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, 3-methyl-5-4-formylphenyl-1,2,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
CID PubChem 18525855
Nom IUPAC 4-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldéhyde
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 90%