Learn More
4-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde |
| % min. CAS | 89.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 188.19 |
| Pourcentage de pureté | 90% |