Learn More
4-[(3-méthylphényl)amino]-3-pyridinesulfonamide, TRC
Code produit 30482238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482238 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482238 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM320675500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Formule moléculaire C12 H13 N3 O2 S
Quantité 500 mg
Synonyme 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide','Anhydrous Imp. B (EP)
Formule InChI InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
SMILES Cc1cccc(Nc2ccncc2S(=O)(=O)N)c1
Nom IUPAC 4-(3-méthylanilino)pyridine-3-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 263.32
Poids de la formule 263.0728