Learn More
4-[(3-méthylphényl)amino]-3-pyridinesulfonamide, TRC
Code produit 30479478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479478 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3206751G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Formule moléculaire C12 H13 N3 O2 S
Quantité 1 g
Synonyme 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide','Anhydrous Imp. B (EP)
Formule InChI InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
SMILES Cc1cccc(Nc2ccncc2S(=O)(=O)N)c1
Nom IUPAC 4-(3-méthylanilino)pyridine-3-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 263.32
Poids de la formule 263.0728