Learn More
[[4-[(3-Méthylphényl)amine]-3-pyridinyl]sulfonyl]ester éthylique de l’acide éthylique, TRC
Code produit 30137029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137029 1 g 1g
30009038 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137029 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3206851G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72810-57-2
Formule moléculaire C15 H17 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 335.38
Synonyme Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide, Anhydrous Imp. E (EP)
Nom IUPAC éthyle N-[4-(3-méthylanilino)pyridine-3-yl]sulfonylcarbamate
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
Poids de la formule 335.094