Learn More
4-(3-Oxopipérazin-1-yl)benzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(3-Oxopiperazin-1-yl)benzonitrile |
| CAS | 1019601-14-9 |
| Formule moléculaire | C11H11N3O |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11N3O/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)14-6-5-13-11(15)8-14/h1-4H,5-6,8H2,(H,13,15) |
| SMILES | O=C1CN(CCN1)c2ccc(cc2)C#N |
| Nom IUPAC | 4-(3-oxopipérazin-1-yl)benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.22 |
| Poids de la formule | 201.0902 |