Learn More
4-(3-Phénothiazine-10-ylpropyl)-1-piperazineéthanol, TRC
Code produit 30420086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30420086 100 mg
30423424 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30420086 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP295320100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3533-97-9
Formule moléculaire C21 H27 N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 369.52
Synonyme 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. B (EP)
Nom IUPAC 2-[4-(3-phénothiazine-10-ylpropyle)piperazine-1-yl]éthanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2
Poids de la formule 369.1875
Pourcentage de pureté >95%