Learn More
4-(3-Phénylpropyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460124
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460124 50 g 50g
11470124 250 g 250g
11450124 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460124 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13590.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2057-49-0 | C14H15N | 197.281 g/mol
4-(3-Phenylpropyl)pyridine is used in electrochemical processes for a novel system of microdroplets of PPP immobilized at graphite and in mesoporous ceramic electrodes, PPP has been used to investigate electrochemically driven mono-, di-, and tri-carboxylate anion transfer at the 4-(3-phenylpropyl)pyridine/aqueous electrolyte interface for a triple phase boundary system at graphite electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(3-phénylpropyl)pyridine est utilisée dans les processus électrochimiques pour un nouveau système de microgouttelettes de PPP immobilisées au graphite et dans des électrodes en céramique mésoporeuses, le PPP a été utilisé pour étudier le transfert d’anions monocarboxylates, dicarboxylates et tricarboxylates au niveau de l’interface d’électrolyte aqueux/4-(3-phénylpropyl)pyridine pour un système de limite en phase triple au niveau des électrodes en graphite.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2057-49-0
Formule moléculaire C14H15N
Poids moléculaire (g/mol) 197.281
Numéro MDL MFCD00047458
Clé InChI AQIIVEISJBBUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-phenylpropyl pyridine, pyridine, 4-3-phenylpropyl, 1-phenyl-3-4-pyridyl propane, unii-yw9q68ek6b, 4-phenylpropylpyridine, yw9q68ek6b, 1-4-pyridyl-3-phenylpropane, acmc-1ccts, dsstox_cid_24869, dsstox_rid_80544
CID PubChem 74937
Nom IUPAC 4-(3-phénylpropyl)pyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC2=CC=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Densité 1.029
Point d’ébullition 320°C to 322°C
Point d’éclair 140°C (284°F)
Indice de réfraction 1.563
Quantité 50 g
Beilstein 142242
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 197.28
Pourcentage de pureté 98%