Learn More
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429790 1 g 1g
11419790 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429790 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51002.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 53617-37-1 | C8H16N2O | 156.23 g/mol
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(3-pyrrolidinyl)morpholine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53617-37-1
Formule moléculaire C8H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.23
Numéro MDL MFCD06740352
Clé InChI OPJDRNMJJNFSNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-pyrrolidin-3-yl morpholine, 4-pyrrolidin-3-yl-morpholine, 4-3-pyrrolidinyl morpholine, 4-3-pyrrolidino morpholine, acmc-20aiao, pubchem11379, 3-morpholin-4-yl pyrrolidine, morpholine, 4-3-pyrrolidinyl
CID PubChem 14627373
Nom IUPAC 4-(pyrrolidin-3-yl)morpholine
SMILES C1CC(CN1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté 97%