Learn More
4-(3-Thiényl)benzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10652315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10652315 250 mg 250mg
10235524 1 g 1g
10527104 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10652315 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48704CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 157730-74-0
Formule moléculaire C11H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 188.244
Numéro MDL MFCD04039151
Clé InChI MGPZYZLJJSEFLU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3280631
Nom IUPAC 4-thiophène-3-ylbenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CSC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Thienyl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-thiophen-3-yl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzenecarbaldehyde, 4-thiophen-3-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-3-thienyl, 4-thien-3-yl benzaldehyde, pubchem15939, thienylbenzenecarbaldehyde, 4-3-thiophenyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-thienyl
Poids de la formule 188.25
Pourcentage de pureté 97%