Learn More
4-(3-thiényl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(3-Thienyl)benzoic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 204.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |