Learn More
Acide 4-[3-(trifluorométhyl)-1 H-pyrazol-1-yl]benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10772683
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10772683 1 g Flacon en verre ambré 1g
10503222 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10772683 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO00070DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 220462-27-1
Formule moléculaire C11H7F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 256.184
Numéro MDL MFCD03086203
Clé InChI ZQBFVQMSDDVBSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl pyrazol-1-yl benzoic acid, maybridge3_004363, 4-3-trifluoromethyl pyrazolyl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl-1-pyrazolyl benzoic acid, 1-4-carboxyphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoicacid, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid,4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl
CID PubChem 2780696
Nom IUPAC acide4-[3-(trifluorométhyl)pyrazol-1-yl]benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=CC(=N2)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 256.18
Pourcentage de pureté 97%