Learn More
4-3-(trifluorométhyl)phényl]-4-pipéridinol 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10225380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10225380 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10225380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 136980250
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
Note relative au nom 97%
CAS 2249-28-7
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91°C to 95°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H14F3NO
Numéro MDL MFCD00044832
Quantité 25 g
Synonyme 4-3-trifluoromethyl phenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl, 4-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl piperidin-4-ol, 4-3-trifuoromethyl phenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethylphenyl-4-piperidinol, 4-pound 3-trifluoromethylphenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethylphenyl-4'-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl-4'-piperidinol
Clé InChI ILKPZCKFWLTEBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCC1(C2=CC(=CC=C2)C(F)(F)F)O
Nom IUPAC 4-[3-(trifluorométhyl)phényl]pipéridine-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 245.245
CID PubChem 75255
Poids de la formule 245.24
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4- 3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement