Learn More
Chlorure de 4-[3-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]oxy}benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10753512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10753512 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10753512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00318DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874839-13-1
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C12H7ClF3NO3S
Quantité 1 g
Synonyme 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-3-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride
Clé InChI FDAYBQVWHDJJOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Nom IUPAC Chlorure de 4-[3-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]oxybenzènesulfonyl
Poids moléculaire (g/mol) 337.697
CID PubChem 45594320
Poids de la formule 337.7