Learn More
Chlorhydrate de 4-(3-trifluorométhylbenzoyl)pipéridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(3-Trifluoromethylbenzoyl)-piperidine','Hydrochloride |
| CAS | 64670-97-9 |
| Formule moléculaire | C13 H14 F3 N O . Cl H |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H14F3NO.ClH/c14-13(15,16)11-3-1-2-10(8-11)12(18)9-4-6-17-7-5-9;/h1-3,8-9,17H,4-7H2;1H |
| SMILES | Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)C2CCNCC2 |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de pipéridin-4-yl-[3-(trifluorométhyl)phényl]méthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 293.71 |
| Poids de la formule | 293.0794 |