Learn More
4(3H)-Pyrimidinone, TRC
Product Code. 30421227
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30421227 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30421227 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP99735510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4(3H)-Pyrimidinone
CAS 4562-27-0
Formule moléculaire C4H4N2O
Quantité 10 g
Synonyme 4(1H)-Pyrimidinone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4(3H)-Pyrimidone, 4-Hydroxypyrimidine, 4-Oxopyrimidine, 4-Pyrimidinol, 4-Pyrimidinone, 4-Pyrimidone, Deaminoisocytosine, NSC 1575, NSC 157911
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-1-2-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7)
SMILES Oc1ccncn1
Nom IUPAC pyrimidin-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Poids de la formule 96.0324