Learn More
4(3H)-Quinazolinone, MedChemExpress
Code produit 16409406
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16409406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16409406 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW018800
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4(3H)-Quinazolinone
Forme physique Solid
CAS 491-36-1
Couleur White to Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H6N2O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (752.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.2 mg/mL (8.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=NC2=C1C=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research