Learn More
Acide 4-[4-[[2-(4-chlorophényl)-5,5-diméthyl-1-cyclohexén-1-yl]méthyl]-1-pipérazinyl]benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[4-[(2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl]-1-piperazinyl]benzoic Acid |
| CAS | 1044598-91-5 |
| Formule moléculaire | C26H31ClN2O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H31ClN2O2/c1-26(2)12-11-24(19-3-7-22(27)8-4-19)21(17-26)18-28-13-15-29(16-14-28)23-9-5-20(6-10-23)25(30)31/h3-10H,11-18H2,1-2H3,(H,30,31) |
| SMILES | CC1(C)CCC(=C(CN2CCN(CC2)c3ccc(cc3)C(=O)O)C1)c4ccc(Cl)cc4 |
| Nom IUPAC | acide 4-[4-[[2-(4-chlorophényl)-5,5-diméthylcyclohexen-1-yl]méthyl]pirézine-1-yl]acide benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 438.99 |
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?