Learn More
Acide 4-[4-[[2-(4-chlorophényl)-5,5-diméthyl-1-cyclohexén-1-yl]méthyl]-1-pipérazinyl]benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[4-[(2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl]-1-piperazinyl]benzoic Acid |
| CAS | 1044598-91-5 |
| Formule moléculaire | C26H31ClN2O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H31ClN2O2/c1-26(2)12-11-24(19-3-7-22(27)8-4-19)21(17-26)18-28-13-15-29(16-14-28)23-9-5-20(6-10-23)25(30)31/h3-10H,11-18H2,1-2H3,(H,30,31) |
| SMILES | CC1(C)CCC(=C(CN2CCN(CC2)c3ccc(cc3)C(=O)O)C1)c4ccc(Cl)cc4 |
| Nom IUPAC | acide 4-[4-[[2-(4-chlorophényl)-5,5-diméthylcyclohexen-1-yl]méthyl]pirézine-1-yl]acide benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 438.99 |