Learn More
4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane) |
| CAS | 73183-34-3 |
| Formule moléculaire | C12H24B2O4 |
| Numéro MDL | MFCD00799570 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)O1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.94 |
| Pourcentage de pureté | 98% |