Learn More
4-{[4-(4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thien-2-yl]méthyl}morpholine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10422264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10422264 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10327154 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10422264 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC74239CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 364794-85-4
Formule moléculaire C15H24BNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 309.23
Numéro MDL MFCD11841079
Clé InChI AMUMGAXTCHBNPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thien-2-ylmethyl morpholine, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl morpholine, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thien-2-yl methyl morpholine, amtb834, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid,pinacol ester
CID PubChem 23438311
Nom IUPAC 4-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophène-2-yl]méthyl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CSC(CN2CCOCC2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-{[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thien-2-yl]methyl}morpholine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 309.24
Pourcentage de pureté 97%