Learn More
4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyle)-1H-indole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10601675
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10601675
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC39539CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 690632-17-8
Formule moléculaire C23H38BNO2Si
Poids moléculaire (g/mol) 399.46
Numéro MDL MFCD05865142
Clé InChI NGMKDRPSWHSLIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 1-tris isopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-triisopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris isopropylsilyl-1h-indole, 1-triisopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid,pinacol ester, 1-triisopropylsilyl indole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl indole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tri propan-2-yl silyl-1h-indole, tri propan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indol-1-yl silane
CID PubChem 2795574
Nom IUPAC tri(propan-2-yl)-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silane
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 399.46
Pourcentage de pureté 97%