Learn More
4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran, Thermo Scientific™
Code produit 10371650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10371650 1 g Flacon en verre ambré 1g
10505660 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10371650 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08545DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 287944-16-5
Formule moléculaire C11H19BO3
Poids moléculaire (g/mol) 210.08
Numéro MDL MFCD11052631
Clé InChI DOSGEBYQRMBTGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyran, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid, pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacolester, 3,6 dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester
CID PubChem 11218053
Nom IUPAC 2-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.08
Pourcentage de pureté 95%