Learn More
Acide 4-(4,4,5,5-tetraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10394782 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10394782 5 g Flacon en verre 5g
10457592 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10394782 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 366390050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 180516-87-4 | C13H17BO4 | 248.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 180516-87-4
Formule moléculaire C13H17BO4
Poids moléculaire (g/mol) 248.09
Numéro MDL MFCD01863710
Clé InChI IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxylphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboxyphenylboronicacidpinacolester, 4-carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid pinacolate, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid,pinacol ester, 4-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester
CID PubChem 2734621
Nom IUPAC Acide 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzoïque
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 227.0°C to 232.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 248.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid