Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30797922
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30797922 500 g
30790942 5 g
30789918 10 g
30795497 25 g
30796277 1 g
30794755 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30797922 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14831500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
CAS 180516-87-4
Formule moléculaire C13H17BO4
Numéro MDL MFCD01863710
Quantité 500 g
SMILES C1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 248.08
Pourcentage de pureté 98%