Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30795155
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30795155 5 g
30786522 1 g
30788410 250 mg
30788340 25 g
30792539 100 g
30788020 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30795155 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD147755g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
CAS 171364-82-2
Formule moléculaire C13H16BNO2
Numéro MDL MFCD03093897
Quantité 5 g
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Poids moléculaire (g/mol) 229.08
Pourcentage de pureté 97%