Learn More
4-(4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10487972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10487972 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10487972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 366420050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 269409-70-3 | C12H17BO3 | 220.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Note relative au nom 97%
CAS 269409-70-3
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112°C to 117°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H17BO3
Numéro MDL MFCD02093756
Quantité 5 g
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacolate, 2-4-hydroxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-hydroxyphenylboronicacidpinacolester, 4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, phenol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Clé InChI BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)O
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 220.08
CID PubChem 2734624
Poids de la formule 220.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.