Learn More
4-(4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine |
| CAS | 214360-73-3 |
| Formule moléculaire | C12H18BNO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneamine, 4-Aminophenylboronic Acid Pinacol Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,14H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)cc2 |
| Nom IUPAC | 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.09 |
| Poids de la formule | 219.1431 |