Learn More
4-(4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10552992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10552992 5 g Flacon en verre 5g
10202382 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10552992 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367510050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 181219-01-2 | C11H16BNO2 | 205.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 181219-01-2
Formule moléculaire C11H16BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.06
Numéro MDL MFCD01319051
Clé InChI NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyridylboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-4-boronic pinacolate, pyridine-4-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pyridine-4-boronic pinacol ester
CID PubChem 2734648
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 153.0°C to 155.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 205.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre