Learn More
4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)tétrahydropyrane, Thermo Scientific™
Code produit 10526070
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10526070 250 mg 250mg
10109419 1 g 1g
10240220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10526070 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29939CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1131912-76-9
Formule moléculaire C11H21BO3
Poids moléculaire (g/mol) 212.10
Numéro MDL MFCD11506065
Clé InChI NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl tetrahydropyran, tetrahydropyran-4-boronic acid, pinacol ester, tetrahydropyran-4-boronicacidpinacolester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-oxan-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl oxane, tetrahydro-2h-pyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl tetrahydro-2h-pyran
CID PubChem 42614649
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(oxan-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)tetrahydropyran
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.09
Pourcentage de pureté 97%