Learn More
4-[4-(4-Chlorophényl)-1H-pyrazol-1-yl]pipéridine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484790 1 g 1g
11474790 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484790 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50804.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 902836-38-8 | Molecular Formula: C14H16ClN3 | Molecular Weight: 261.75 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902836-38-8
Formule moléculaire C14H16ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 261.75
Numéro MDL MFCD08060997
Clé InChI QPXZSTSEYCYKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-4-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amql, 4-4-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-ylpiperidine, 4-4-4-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine
CID PubChem 24212026
Nom IUPAC 4-[4-(4-chlorophényl)pyrazol-1-yl]pipéridine
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.76