Learn More
4-[4-[4-(Diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-Alpha,Alpha-dimethyl-benzeneacetic Acid, TRC
Code produit 30371701
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30371701 10 mg
30369160 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30371701 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49202010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1187954-57-9
Formule moléculaire C32 H37 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 483.64
Synonyme Benzeneacetic acid, 4-[4-[4-(diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-α,α-dimethyl-, 2-[4-[(1RS)-4-[4-(Diphenylmethyl-idene)piperidin-1-yl]-1-hydroxybutyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid
Nom IUPAC 2-[4-[4-(4-benzhydrylidenepiperidin-1-yl)-1-hydroxybutyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(=C(c3ccccc3)c4ccccc4)CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-[4-(Diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-alpha,alpha-dimethyl-benzeneacetic acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H37NO3/c1-32(2,31(35)36)28-17-15-24(16-18-28)29(34)14-9-21-33-22-19-27(20-23-33)30(25-10-5-3-6-11-25)26-12-7-4-8-13-26/h3-8,10-13,15-18,29,34H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)
Poids de la formule 483.2773