Learn More
4-[4-(4-Nitrophényl)-1-pipérazinyl]phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[4-(4-Nitrophenyl)-1-piperazinyl]phenol |
| CAS | 112559-81-6 |
| Formule moléculaire | C16 H17 N3 O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Posaconazole Impurity 48 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17N3O3/c20-16-7-5-14(6-8-16)18-11-9-17(10-12-18)13-1-3-15(4-2-13)19(21)22/h1-8,20H,9-12H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 4-[4-(4-nitrophényl)pipérazin-1-yl]phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 299.32 |
| Poids de la formule | 299.127 |