Learn More
4,4,4-trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494280 5 g 5g
11404290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494280 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10693.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 326-90-9 | C8H5F3O3 | 206.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 326-90-9
Formule moléculaire C8H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.12
Numéro MDL MFCD00020935
Clé InChI OWLPCALGCHDBCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,4-trifluoro-1-furan-2-yl butane-1,3-dione, 2-furoyltrifluoroacetone, furoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl-1,3-butanedione, perfluoroacetyl 2-furoyl methane, furonyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl butane-1,3-dione, 2-furoyl trifluoro acetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl-1,3-butanedione
CID PubChem 67594
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-(furane-2-yl)butane-1,3-dione
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,4-Trifluoro-1- (2-furyl)-1,3-butanedione
Point de fusion 20°C to 21°C
Densité 1.391
Point d’ébullition 203°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.528
Quantité 5 g
Beilstein 168085
Poids de la formule 206.12
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione