Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphtyl)-1,3-butanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492998 5 g 5g
11403008 25 g 25g
11413008 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18726.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 893-33-4 | C14H9F3O2 | 266.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 893-33-4
Formule moléculaire C14H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 266.219
Numéro MDL MFCD00054501
Clé InChI WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t
CID PubChem 70179
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-naphtalène-2-ylbutane-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 266.22
Pourcentage de pureté 99%