Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophényl)butane-1,3-dione, TRC
Code produit 30453378
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30453378 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453378 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7871002.5G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
CAS 582-65-0
Formule moléculaire C10H6F4O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-(p-fluorophenyl)- (6CI','8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-butanedione (ACI), 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorophenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Fluorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 1-(4′-Fluorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Formule InChI InChI=1S/C10H6F4O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CC(C(F)(F)F)=O
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorophényl)butane-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 234.15
Poids de la formule 234.03