Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophényl)butane-1,3-dione, TRC
Code produit 30454291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454291 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454291 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7871001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
CAS 582-65-0
Formule moléculaire C10H6F4O2
Quantité 1 g
Synonyme 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-(p-fluorophenyl)- (6CI','8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-butanedione (ACI), 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorophenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Fluorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 1-(4′-Fluorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Formule InChI InChI=1S/C10H6F4O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CC(C(F)(F)F)=O
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorophényl)butane-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 234.15
Poids de la formule 234.03