Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione |
| CAS | 326-06-7 |
| Formule moléculaire | C10H7F3O2 |
| Numéro MDL | MFCD00000425 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |