Learn More
4,4,4-trifluoro-1-phényl-1,3-butanédione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10032800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10032800 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10032800 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 202670250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Note relative au nom 99%
CAS 326-06-7
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37.0°C to 40.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 224.0°C
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H7F3O2
Formule linéaire C6H5COCH2COCF3
Numéro MDL MFCD00000425
Quantité 25 g
Beilstein 07, III, 3490
Synonyme benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, benzoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, benzoyl trifluoroacetyl methane, 3-benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-butane-1,3-dione, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .omega.-trifluoroacetyl acetophenone, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoro-2-propanone
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in higher alcohol,easily soluble in lower alcohol
Clé InChI VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-phénylbutane-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 216.16
CID PubChem 67589
Poids de la formule 216.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion