Learn More
4,4,4-trifluoro-2-butanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427074 5 g 5g
11417074 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427074 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21514.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2366-70-3 | C4H5F3O | 126.078 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is used for the synthesis of racemic 2-amino-5,5,5-trifluoro-3-methylpentanoic acid as fluorinated synthon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est utilisé pour la synthèse de l’acide racémique 2-amino-5,5,5-trifluoro-3-méthylpentanoïque sous forme de synthon fluoré.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger contre les charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation. Prévient la formation d’aérosols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2366-70-3
Formule moléculaire C4H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 126.078
Numéro MDL MFCD00077601
Clé InChI BTXXTMOWISPQSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,4-trifluoro-2-butanone, 2-butanone, 4,4,4-trifluoro, trifluoromethylacetone, trifluoromethyl acetone, acmc-1cb0f, 3-oxo-1,1,1-trifluorobutane
CID PubChem 539001
Nom IUPAC 4,4,4-trifluorobutanone-2-one
SMILES CC(=O)CC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Densité 1.05
Point d’ébullition 95°C to 96°C
Point d’éclair 37°C (99°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Poids de la formule 126.08
Pourcentage de pureté 97%