Learn More
Ester éthylique de l'acide 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoïque, TRC
Code produit 30454276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454276 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454276 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7920602.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 372-31-6
Formule moléculaire C6H7F3O3
Quantité 2.5 g
Synonyme 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Ethyl Ester, 1-Ethoxy-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-3-oxo-butyric Acid Ethyl Ester, 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (Trifluoroacetyl)acetate, Ethyl 3-oxo-4,4,4-Trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutyrate, Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetylacetonate, Ethyl Trifluoroacetoacetate, Ethyl gamma,gamma,gamma-Trifluoroacetoacetate, Ethyl ω,ω,ω-Trifluoroacetoacetate, NSC 42739, NSC 49750
Formule InChI InChI=1S/C6H7F3O3/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate d'éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 184.11
Poids de la formule 184.0347