Learn More
4,4,4-trifluorobutylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1 GR
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11975181 5 g Flacon en verre 5g
11965181 1 g Flacon en verre 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11975181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432590050
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 819-46-5 | C4H8F3N | 127.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 819-46-5
Formule moléculaire C4H8F3N
Poids moléculaire (g/mol) 127.11
Clé InChI LAXWLCVPJLBABV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 136645
Nom IUPAC 4,4,4-trifluorobutanine-1-amine
SMILES C(CC(F)(F)F)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4, 4-Trifluorobutylamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 90°C to 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme 4,4,4-trifluorobutylamine, 4,4,4-trifluorobutyl-1-amine, 1-butanamine,4,4,4-trifluoro, cf3ch2ch2ch2nh2, 1-butanamine, 4,4,4-trifluoro, 4,4,4-trifluoro-butylamine, 4,4,4-trifluorobutyl-amine, 4,4,4-trifluoro-1-butanamine, 1,1,1-trifluorobutane-4-amine, 1-amino-4,4,4-trifluorobutane
Poids de la formule 127.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4,4-Trifluorobutylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.