Learn More
4,4,4-trifluorocrotononitrile, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15469049 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16870.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 406-86-0 | C4H2F3N | 121.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,4-Trifluorocrotononitrile
CAS 406-86-0
Point d’ébullition 84°C to 85°C
Formule moléculaire C4H2F3N
Numéro MDL MFCD00190645
Quantité 1 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 6381034
Synonyme 4,4,4-trifluorocrotononitrile, 4,4,4-trifluorocrotonitrile, 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 3-trifluoromethylacrylonitrile, 4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, trifluorocrotononitrile, ka, a`\d`dadadtarjfppp, e-4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile
Clé InChI LHWSEFCIRYVTLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C=CC#N
Nom IUPAC 4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 121.06
CID PubChem 5708782
Poids de la formule 121.06
Pourcentage de pureté 96%